Wichtige Dokumente
T5509
Trigonellin -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
1-Methyl-pyridinium-3-carboxylat -hydrochlorid, N-Methylnicotinsäure-betain -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
[Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H
InChIKey
TZSYLWAXZMNUJB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?