Wichtige Dokumente
PHL83054
3′,4′,5′-Trimethoxyflavon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-16-8-11(9-17(21-2)18(16)22-3)15-10-13(19)12-6-4-5-7-14(12)23-15/h4-10H,1-3H3
InChIKey
QCXAJQVDUHKDEL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)