Wichtige Dokumente
PHL82249
Delphinidin-3-sambubiosidchlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Delphinidin-3-O-(2-O-β-D-xylopyranosyl)-β-D-glucopyranosidchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=[O+]5)C5=C1.[Cl-]
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)