G005231
US EPA Method 8015 (modified): GC Analysis of Diesel Range Organics (DRO) on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven: 50 °C (2 min), 20 °C/min to 325 °C (1 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 350 °C
carrier gas: helium, 0.9 mL/min, constant
injection: 1 μL, splitless (splitter open at 0.5 min)
liner: 2 mm I.D., FocusLiner™ inlet liner
sample: each analyte at 50 μg/mL in methylene chloride
Anwendung(en)
environmental
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Empfehlung
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Standard
Vorsäule
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)