Wichtige Dokumente
23631
„Y“-förmiger GlasSeal-Verbinder, Quarzglas
pkg of 1 ea
Verpackung
pkg of 1 ea
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Allgemeine Beschreibung
Mit diesem Produkt können drei Quarzglasröhrchen mit identischem oder unterschiedlichem Durchmesser rasch verbunden werden, ohne dass Hilfsmittel erforderlich wären. Die leckagefreie Verbindung ist hilfreich, wenn eine Probe auf zwei Säulen oder ein Säulenausfluss auf zwei Detektoren aufgeteilt werden soll. Silanisiert für eine inerte Innenfläche. Zur Verwendung mit Quarzglasröhrchen mit einem Innendurchmesser von 0,10–0,53 mm.
Anwendung
"Y" GlasSeal Connector maybe used in capillary gas chromatographic-electroantennographic detection (GC-EAD) for chirality analysis of essential amino acid methyl esters.
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Essential amino acid methyl esters: major sex pheromone components of the cranberry white grub, Phyllophaga anxia (Coleoptera: Scarabaeidae).
Journal of Chemical Ecology, 23 (1), 231-245 (1997)