BP799
Isosorbid-2-Nitrat
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isosorbide
Form
crystalline powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])O[C@@H]1[C@H]2OC[C@H]([C@H]2OC1)O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChIKey
YWXYYJSYQOXTPL-JGWLITMVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)