Wichtige Dokumente
BP444
4-Methyl-5-(2-Hydroxyethyl)thiazol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Methyl-5-thiazolethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-thiazol, Sulfurol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clomethiazole, thiamine
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Brechungsindex
n20/D 1.550 (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
InChIKey
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)