Merck
82042-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-X100 HPLC Guard Cartridge, 10 μm particle size, L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK
Materialien
PEEK
Verpackung
pack of 5 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
8 mm × 3 mm
Matrix
polymeric particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Trenntechnik
anion exchange
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)