Merck
82023-U
Hamilton® PRP-X100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
HPLC-Säule Hamilton PRP-X100, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Materialien
PEEK column
Hersteller/Markenname
Hamilton
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Die polymeren HPLC-Säulen Hamilton PRP-X100 werden für die Trennung von Anionen in der Ionenchromatographie verwendet.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Vorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)