Merck
82017-U
Hamilton® PRP-X100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Synonym(e):
PRP-X100-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
HPLC-Säule Hamilton PRP-X100, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Materialien
PEEK column
Hersteller/Markenname
Hamilton
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Die polymeren HPLC-Säulen Hamilton PRP-X100 werden für die Trennung von Anionen in der Ionenchromatographie verwendet.
Anwendung
  • Fluoride effects on cell viability and ENaC expression in kidney epithelial cells.: Die Forschungsarbeit untersucht die Auswirkungen von Fluorid auf die Lebensfähigkeit von Zellen und die ENaC-Expression in Nierenepithelzellen und beleuchtet die weitergehenden Auswirkungen der Fluoridchemie in biologischen Systemen. Die Studie bietet Einblicke in die Auswirkungen von Fluoriden auf zellulärer Ebene, was für analytische Chemiker, die biologische Wechselwirkungen untersuchen, nützlich ist (Santesso MR et al., 2021).
  • TMT-based quantitative proteomics analysis reveals the response of tea plant (Camellia sinensis) to fluoride.: Mithilfe der quantitativen Proteomik auf TMT-Basis wird in dieser Forschungsarbeit die proteomische Reaktion von Teepflanzen auf die Fluorid-Exposition untersucht. Dies bietet eine umfassende Analyse, die für Chemike in der Biochemie und analytischen Chemie von Nutzen ist (Liu Y et al., 2018).
  • Label-free electrochemical detection of the human adenovirus 40/41 fiber gene.: In diesem Artikel wird eine markierungsfreie elektrochemische Methode zum Nachweis menschlicher Adenovirus-Gene vorgestellt, bei der elektrochemische Verfahren auf Fluoridbasis zum Einsatz kommen. Die Forschungsarbeit zeigt Anwendungen in der Virologie und analytische Nachweisverfahren (Song MJ und Jin JH, 2015).
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Vorsäule
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2