202401
Poly(ethylenglykol)
average Mn 600, hydroxyl, waxy solid
Synonym(e):
PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Poly(ethylenglykol), average Mn 600, waxy solid (moist)
Form
waxy solid (moist)
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mn 570-630
average Mn 600
Brechungsindex
n20/D 1.467
Viskosität
10.5 cSt(210 °F)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-25 °C (lit.)
Dichte
1.128 g/mL at 25 °C
Ω-Ende
hydroxyl
α-Ende
hydroxyl
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
525.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
273.90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?