Merck
72850
Supelco
2,4-Dihydroxybenzophenon
analytical standard
Synonym(e):
DHB
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C6H3COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
Beilstein:
1311566
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
144.5-147 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChIKey
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
257.0 °F
Flammpunkt (°C)
125 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)