Wichtige Dokumente
Y0002025
Kunststoffadditiv 25
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
O-Butyrylcitronensäure-trihexylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
17.7 (vs air)
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−55 °C (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCCCC)(OC(=O)CCC)C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C28H50O8/c1-5-9-12-15-19-33-25(30)22-28(36-24(29)18-8-4,27(32)35-21-17-14-11-7-3)23-26(31)34-20-16-13-10-6-2/h5-23H2,1-4H3
InChIKey
GWVUTNGDMGTPFE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)