Wichtige Dokumente
533203
2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazol
97%
Synonym(e):
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
125.5-129.5 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C13H11N3O/c1-9-6-7-13(17)12(8-9)16-14-10-4-2-3-5-11(10)15-16/h2-8,17H,1H3
InChIKey
MCPKSFINULVDNX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?