Wichtige Dokumente
57921-U
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 7 μm
Synonym(e):
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, size 24 ga, for use with manual holder
Materialien
blue (metallic)
metal alloy fiber
Größe
24 ga
Verpackung
pkg of 3 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PDMS/DVB coating
Kompatibilität
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)