Merck
57294-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PA, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA)
Synonym(e):
Polyacrylat-SPME-Faseranordnung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
NACRES:
NB.21
product name
SPME-Faseranordnung Polyacrylat (PA), df 85 μm(PA, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materialien
fused silica fiber
plain white hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pack of 3
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (PA)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PA coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Für Merlin Microseal Dichtungssysteme entwickelt; kann auch bei anderen septumfreien Systemen verwendet werden.
Sonstige Hinweise
partiell quervernetzte Phase
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)