Merck
Z292044
Supelco
Aluminiumkappen mit offenem Deckel
open center, 9.5 mm opening, For autosampler headspace analysis, pkg of 1000 ea
Synonym(e):
Aluminium-Crimpverschluss (ohne Septum), Silberaluminum
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
silver aluminum
Leistungsmerkmale
open center 9.5 mm opening
Verpackung
pkg of 1000 ea
Durchmesser
20 mm
Kompatibilität
for use with 20 mm crimp seal vial
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)