Merck
505145
Supelco
Supelclean LC-8 SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 54
Kennzeichnungsgrad
7% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
3 mL
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) bonding
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)