Merck
29176-U
Supelco
Bördelkappen für Fläschchen, BiMetal (magnetisch), 20 mm, mit PTFE/Silikon-Septen, 100er-Packung
blue seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone septa
blue seal
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
20 mm
Durchm. × Dicke
20 mm × 3 mm
Kompatibilität
for use with 20mm crimp seal vial
Allgemeine Beschreibung
Die BiMetall-Deckel bestehen aus Zinn und Aluminium, sie sind einfacher zu bördeln als 20mm Zinn-Deckel. Der Rand der Deckel besteht aus Aluminium, die Innenfläche aus Zinn, damit sie mit dem Magneten aufgenommen werden können. Diese Deckel sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Sonstige Hinweise
We recommend using the plier-type decapper (part number 33283) to remove the bi-metal crimp seal. Due to the mechanics of the decapper, the plier-type decapper is less expensive and works better that the Hand Decapper (p/n 33283) for this application.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dicky Tri Utama et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 30(3), 424-431 (2016-07-08)
Study on the application of high pressure processing (HPP) for dark-firm-dry (DFD) beef was conducted to observe whether HPP has any impact on physical properties and to evaluate oxidative deterioration during refrigerated storage under vacuum. The HPP increased meat pH
Dicky Tri Utama et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 31(9), 1500-1506 (2018-05-12)
Although Hanwoo has been selected as the superior commercial beef cattle breed in Korea, Chikso (Korean brindle cattle) is still recognized as a valuable breed for beef production. The aim of this study was to compare the meat quality, fatty