Merck
27527
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, mit Skaleneinteilung, offene Kappe, vormontiert
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, O.D. × H 29 mm × 82 mm, barrier liner (silicone bonded to aluminum)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
barrier liner (silicone bonded to aluminum)
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
29 mm × 82 mm
Volumen
40 mL
Fitting
thread for 24-400
Allgemeine Beschreibung
Lochdeckel aus schwarzem Phenolharz.
Das Septum ist aus an Aluminium gebundenem Silikon.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Minji Park et al.
Scientific reports, 8(1), 12086-12086 (2018-08-16)
Dandruff is known to be associated with Malassezia restricta. Zinc pyrithione (ZPT) has been used as an ingredient in anti-dandruff treatments. The mechanism of ZPT has been investigated in several studies; however, a non-pathogenic model yeast, such as Saccharomyces cerevisiae