Merck
23206
Supelco
Platzsparende Aufbewahrungsgestelle
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
Synonym(e):
PROBENGEFÄß-RACK, 40ML EPA-GEFÄßE 5 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
red polypropylene rack
Leistungsmerkmale
positions 50 vials per rack
Verpackung
pkg of 5 ea
Ständer L × B × H
336 mm × 175 mm × 30 mm
Well-Öffnung
30.0 mm
Kompatibilität
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack)
Allgemeine Beschreibung
Kostengünstige und praktische Probenlagerung in Fläschchen mit Schraubkappe und Crimpverschluss. Leer und voll stapelbar. Autoklavierbar bei 120 °C. Jeder Behälter enthält 5 Gestelle.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)