23188
EPA-Flaschen, weißer Schraubverschluss aus Polypropylen mit Mittelloch, vorgereinigt und vormontiert
volume 40 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 29 mm × 82 mm, pkg of 72 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone septa (Thickness: 0.125")
clear glass vial
white polypropylene cap
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
closure type white polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 72 ea
Fläschchen AD × H
29 mm × 82 mm
Volumen
40 mL
Fitting
thread for 24-414
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
1. Waschen Sie die Behälter unter Verwendung eines phosphatfreien Detergens in Laborqualität in heißem Wasser.
2. Spülen Sie die Behälter dreimal mit reichlichen Mengen Leitungswasser, um das Detergens zu entfernen.
3. Spülen Sie die Behälter dreimal mit anorganischem Wasser Typ I gemäß ASTM.
4. Lassen Sie die Behälter im Ofen trocknen.
5. Lassen Sie die Behälter in einer abgeschlossenen kontaminationsfreien Umgebung auf Raumtemperatur abkühlen.
6. Verschließen Sie die Behälter mit den Kappen.
Nach der Reinigung werden diese Flaschen mit folgenden Materialien zusammengesetzt: Borsilikatglass Typ I, PTFE-/Silikon-Septa und einer Polypropylen-Kappe. Es sind Weiß- und Braunglasflaschen verfügbar. Alle Flaschen werden mit einer offenen Schraubkappe und einem hellbraunen/weißen PTFE/Silikon-Septa geliefert.
Im Lieferumfang der 40 ml EPA-Flaschen sind ein Analysenzertifikat und eine Packung mit Etiketten zum Identifizieren der Probeninhalte enthalten. Die Flaschen werden nach der Reinigung eingeschweißt, um sicherzustellen, dass diese so rein wie möglich bei Ihnen ankommen.
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)