27518
Fläschchen, Schraubkappe, mit Skaleneinteilung, offene Kappe, vormontiert
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
17 mm × 60 mm
Volumen
7 mL
Fitting
thread for 15-425
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Septum ist aus blauem PTFE mit weißem Silikon.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)