27005
Fläschchen, mit Schraubdeckel und offener Phenol-Schraubkappe, vormontiert
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, red PTFE/silicone septum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber glass vial (standard opening - 4.6 mm)
black phenolic cap (open-top)
red PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Kompatibilität
for use with Varian 8100/8200 Autosampler
Allgemeine Beschreibung
Ersatzteil
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)