Merck
24518
Supelco
Supelpure HC-Kohlenwasserstofffalle
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115700
Volumen
750 cc
Qualitätsniveau
Fitting
1/4 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Aktivkohle adsorbiert Kohlenwasserstoffe und andere Schadstoffe aus Trägergasen, Luft und Wasserstoff. Wirkt etwa sechs Monate lang effizient, wenn die Gesamtkohlenwasserstoffe im einströmenden Gas durchschnittlich 10 ppm ausmachen.
Abmessungen:
  • 120 cc-Falle: 111/8in. (28,2 cm) lang x 13/8 in. (35 mm) Durchmesser
  • 750 cc-Falle: 161/2 in. (41,9 cm) lang x 25/16 in. (59 mm) Durchmesser
  • S-Falle: 71/2 in. (19 cm) lang x 59/16 in. (14,1 cm) breit x 1/2 in. (13 mm) Durchmesser [Gesamtlänge des Bettes = 193/4 in. (50,2 cm); die verlängerte Bettlänge stellt einen längeren Kontakt zwischen Gas und Adsorptionsmittel sicher und bietet eine größere Arbeitskapazität]
Kohlenwasserstofffallen werden in der GC im Wesentlichen für die Reinigung von Trägergas verwendet. Wie der Name schon sagt, werden sie in erster Linie zum Auffangen von Kohlenwasserstoffen verwendet. Einige Kohlenwasserstofffallen, wie zum Beispiel die Supelpure HC-Kohlenwasserstofffalle, enthalten ein Kohlenstoff-Molekularsieb, das auch die Elution von Feuchtigkeit und Sauerstoff einschränkt. Feuchtigkeit und Sauerstoff, die durch den Anschluss einer neuen Gasflasche in die Gasleitung gelangen, werden in die Supelpure HC-Kohlenwasserstofffalle geleitet und langsam, verdünnt durch das saubere Trägergas aus der neuen Flasche, freigesetzt. Sie entfernt insbesondere C3 und andere höhere Kohlenwasserstoffe.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)