Wichtige Dokumente
21822-U
Leeres Röhrchen für Thermodesorption
stainless steel (includes screens), O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2, pkg of 10 ea
Synonym(e):
Leeres Röhrchen für Thermodesorption, Edelstahl
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Leeres Röhrchen für Thermodesorption, stainless steel TD tube (includes screens), O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2, pkg of 10 ea
Materialien
stainless steel TD tube (includes screens)
Verpackung
pkg of 10 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
1/4 in. × 3 1/2
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Performance test of a sorbent tube sampler with respect to analyte loss in collecting biogenic volatile organic compounds: Diese Forschungsarbeit untersucht die Effizienz eines leeren Thermodesorptionsröhrchens bei der Sammlung von biogenen flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs). Diese Studie unterstreicht die wichtige Rolle des Röhrchens bei der Minimierung des Analytverlusts sowie die Bedeutung des Röhrchens bei der Umweltprobenahme und -analyse. Es geht auch um Anwendungen in den Bereichen Umweltüberwachung und analytische Chemie, die seinen Nutzen bei der Sicherstellung einer genauen Datenerfassung und Integrität in Laborumgebungen veranschaulichen (Ullah & Kim, 2015).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)