Wichtige Dokumente
20896-U
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Tenax® TA, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., preconditioned, 35-60 mesh, pkg of 1 ea
Materialien
glass TD tube
Qualitätsniveau
Agentur
EPA TO-1,IP-1B
Beschreibung
Sealed with TDS³ Storage Container
Leistungsmerkmale
fritted
preconditioned
Verpackung
pkg of 1 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × ID × L
6 mm × 4 mm × 4.5 in.
Matrix
Tenax TA porous polymer
Partikelgröße
35-60 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with ACEM-9300, ACEM-900 850/890 TDU, MTDU, and OI Analytical Eclipse Air Tube Desorber
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)