Merck
11049-U
Supelco
Tenax® GR
matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500g
Synonym(e):
Tenax® poröses Polymeradsorbens
About This Item
UNSPSC-Code:
23201100
NACRES:
SB.54
product name
Tenax® GR, matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500 g
Form
solid
Qualitätsniveau
Verpackung
bottle of 500 g
Parameter
350 °C temp. limit
Oberflächenbereich
~25 m2/g
Matrix
Tenax GR
Partikelgröße
20-35 mesh
Dichte
~0.40 g/mL (free fall density)
Allgemeine Beschreibung
Tenax poröse Polymere (2,6-diphenyl-p-phenylenoxid) werden weithin als Adsorbens bei der Luftprobenahme und bei Purge-and-Trap-Anwendungen verwendet. Ihre einzigartige Struktur bietet im Vergleich zu anderen porösen Polymeren alternative und wünschenswerte Adsorptions-/Desorptionseigenschaften auf.
Weitere Informationen über unsere Adsorbentien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
Fußnote
Tenax GR is a composite material containing 70% Tenax TA and 30% graphite carbon.
Rechtliche Hinweise
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Retention characteristics of some volatile compounds on Tenax GR.
Dostal VKM and Churacek J.
Journal of Chromatography A, 642 (1), 379-382 (1993)
Handbook of Water Analysis.
Leo M, et al.
Technology & Engineering, 625-625 (2007)
Evaluation of Tenax-GR adsorbent for the passive sampling of volatile organic compounds at low concentrations.
Cao X and Hewitt N.
Atmos. Environ., Part A, 27 (12), 1865-1872 (1993)
Jae Hwan Lee et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 56(11), 1503-1517 (2006-11-23)
Four popular thermally desorbable adsorbents used for air sampling (Tenax TA, Tenax GR, Carbopack B, and Carbopack X) are examined for the potential to form artifacts with ozone (O3) at environmental concentrations. The performance of these adsorbents for the ketone