Merck
20270-U
Supelco
Standard-Mini-Impinger
reservoir volume 25 mL
Synonym(e):
Waschflasche (Impinger/Bubbler)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Materialien
standard stem glass impinger
Verbindung
joint ST/NS reservoir
Agentur
NIOSH 3500,3505,3508,3509,3513,5508,5516,5521,5522
OSHA ID-120
Beschreibung
marked intervals 5 mL
Verpackung
pkg of 1 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Länge × Gesamtlänge Reservoir
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
Reservoirvolumen
25 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Diese Borosilikatglas-Waschflaschen für Stäube oder für Gase und Dämpfe sind ideal für NIOSH-und OSHA-Methoden, die das Sammeln von Luftschadstoffen durch Überführung in eine Lösung vorschreiben. Die Flaschen sind mit Glasschliff- oder PTFE-Schraubverbindungen erhältlich.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)