Merck
64834-U
Supelco
Miniatur-Bubbler mit Gewinde
volume 22 mL
Synonym(e):
Waschflasche (Impinger/Bubbler)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Beschreibung
marked intervals 15 mL
Verpackung
pkg of 1
Methode(n)
active air sampling: suitable
Länge
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
Kappendurchm.
20 mm
Volumen
22 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Diese Borosilikatglas-Waschflaschen für Stäube oder für Gase und Dämpfe sind ideal für NIOSH-und OSHA-Methoden, die das Sammeln von Luftschadstoffen durch Überführung in eine Lösung vorschreiben. Die Flaschen sind mit Glasschliff- oder PTFE-Schraubverbindungen erhältlich.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Miniaturwaschflaschen (Bubbler) mit Gewinde - 20mm-Gewinde. Glasstutzen mit Fritte. Rückdruck <7 in. Wassersäule mit 15ml Wasser. 6-Dram (22ml) Gefäß enthalten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)