20042
ORBO™ 351 4-TBC auf Aktivkohle aus Kokosnuss (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonym(e):
TBC auf Aktivkohleröhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
W,W,W separators
Qualitätsniveau
Agentur
OSHA 56
Produktlinie
ORBO™
Zusammensetzung
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
ORBO™ 351
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
6 mm × 75 mm
Matrix
4-tert-butyl catechol on charcoal
charcoal
Aktive Matrixgruppe
4-tert-butylcatechol
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Allgemeine Beschreibung
- ORBO™ 351 4-TBC on Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)