Wichtige Dokumente
19914
(S)-(−)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
reference material
Synonym(e):
Duloxetine impurity B (PhEur)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
API-Familie
duloxetine, duloxetine
Assay
≥97.0% (GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -12.0±2.0°, c = 1 in methanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
InChIKey
YEJVVFOJMOHFRL-ZETCQYMHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)