Merck
Z662771
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-45N, weighing capacity 1,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
Synonym(e):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
UNSPSC-Code:
41111502
NACRES:
NB.71
Aufnahme AC/DC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern 440-45N
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Wiegekapazität
1,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
B × Tiefe × H
165 mm × 230 mm × 80 mm
Plattformgröße
130 mm × 130 mm
Gewicht
~1 kg
Akkuleistung
9 V
Allgemeine Beschreibung
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)