Z742832
Kern PCB precision balances
Kern PCB 250-3, weighing capacity 250 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materialien
plastic platform
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern PCB 250-3
Messbereich Wiegekapazität
250 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
B × Tiefe × H
163 mm × 245 mm × 79 mm
Plattformdurchm.
81 mm
Akkuleistung
9 V rechargeable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)