Z674737
Kern PCB precision balances
Kern PCB-1000-2, weighing capacity 1,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.03 g
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern PCB-1000-2
Messbereich Wiegekapazität
1,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.03 g
B × Tiefe × H
163 mm × 245 mm × 79 mm
Plattformgröße
130 mm × 130 mm
Akkuleistung
9 V rechargeable
Allgemeine Beschreibung
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)