Merck
Z631140
Zubehör für Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R Zentrifugen
Adapter for 15 mL Falcon tubes 17x120 mm, for UNIVERSAL 320
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
Holds 15 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1466
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)