Z173169
Aldrich® Schlenk filter tube
capacity 75 mL, porosity 25-50 μm, male Joints: ST/NS 14/20 (2), female Joints: ST/NS 14/20 (2)
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
round bottom
Verbindung
female Joints: ST/NS14/20 (2)
male Joints: ST/NS14/20 (2)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Kapazität
75 mL
Porengröße
25-50 μm porosity
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)