Z724297
Hettich® fixed angle rotor, 12 place
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 12 place
Synonym(e):
Hettich® centrifuge rotors
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 12 x 15 ml tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1615
Parameter
16,582 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)