Wichtige Dokumente
Z4751
Anti-Zyxin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ESP-2, Anti-HED-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 82-84 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100 using Rat1 cells
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using whole extract of human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 1:2,000 using whole extract of mouse NIH3T3 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZYX(7791)
mouse ... Zyx(22793)
rat ... Zyx(114636)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Western Blotting (1 papers)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)