MAB2610
Anti-Zyxin Antibody, clone 14E11.1
clone 14E11.1, from mouse
Synonym(e):
Zyxin2, Zyxin, Zyxin-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
14E11.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Zyx(22793)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelettale Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Zyxin in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Zielbeschreibung
The calculated molecular weight is 61 kDa Zyxin is a phosphoprotein with an apparent molecular weight of 82–84 kDa (van der Gaag, E., et al. (2002). Journal of Investigative Dermatology. 118:246–254.). As a substrate of caspases, Zyxin can be cleaved as 30, 37, 48 and 70 kDa (C-B Chan, C-B., et al. (2007). Cell Death and Differentiation. 14:1688–1699.)
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HUVEC cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable