Z333999
BRAND® Pipettierbälle
universal design, for pipettes up to 100 mL
Empfohlene Produkte
Materialien
natural rubber
Beschreibung
3 valves
Leistungsmerkmale
for pipettes up to 100 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 25315
Volumen
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Pipettenpumpe aus Naturgummi, für alle Pipetten geeignet. Mit zwei oder drei Ventilen.
Sonstige Hinweise
BR25315 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG