Merck
Z186724
Zerstäuber-Druckball
useful for priming liquid-transfer lines
Synonym(e):
priming bulk
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
rubber bulb
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
205A
Durchmesser
53 mm
Volumen
75 mL
Allgemeine Beschreibung
Gummibalg mit Hartgummiventilen. Zur Übertragung von Flüssigkeiten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)