Merck
Z328367
BRAND® Transferpettor Direktverdränger-Pipette, digitale Volumenanzeige
volume 5-25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Leistungsmerkmale
color-coded 2 x white
electronic: no
single-channel
DE-M marking
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 701812
Messbereich Volumen
5-25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
Volumen
25 μL
Allgemeine Beschreibung
Der Transferpettor wird immer dann eingesetzt, wenn normale Pipetten an ihre technischen Grenzen stoßen. So z.B. wenn hochviskose, schäumende oder Materialien mit hohem Dampfdruck pipettiert werden müssen. Lieferbar in 4 Größen
Sonstige Hinweise
BR701812 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)