Z328383
BRAND® Transferpettor Direktverdränger-Pipette, digitale Volumenanzeige
volume 20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
color-coded blue
electronic: no
single-channel
DE-M marking
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 701822
Messbereich Volumen
20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
Volumen
100 μL
Allgemeine Beschreibung
Der Transferpettor wird immer dann eingesetzt, wenn normale Pipetten an ihre technischen Grenzen stoßen. So z.B. wenn hochviskose, schäumende oder Materialien mit hohem Dampfdruck pipettiert werden müssen. Lieferbar in 4 Größen
Sonstige Hinweise
BR701822 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)