Merck
Z327522
BRAND® Messzylinder, PP, mit aufgedruckter blauer Skala oder geprägter Skala
volume 10 mL, blue graduations
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
subdivision 0.2 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
10 mL
Höhe
145 mm
Farbe
blue graduations
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, gegossene Graduierung. Aus klarem PP, entsprechend der ISO 6706 (Toleranzen entsprechen auch der DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Sehr gut ablesbar, mit Ausgiesser. Nicht über 80°C erhitzen, da sonst Ungenauigkeiten entstehen können.
Sonstige Hinweise
BR34808 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG