Merck
Z324361
BRAND® BLAUBRAND® Messzylinder
volume 250 mL
Synonym(e):
Graduated Cylinders
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
subdivision 2 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
250 mL
Höhe
335 mm
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, konformitätsbescheinigt mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und sechseckigem Glasfuss. Ringmarken und sonstige Beschriftung in blauer Emaille ausgeführt. Lieferung mit einem Chargenzertifikat in jeder Packung. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichschein lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR32148 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences