Z276243
Wilmad® Mikroproben-NMR-Röhrchen
for use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
Leistungsmerkmale
for use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 520-1A
Parameter
800 MHz frequency
Kapillarabschnitt AD × L
2.5 mm × 50 mm
Kapillarvolumen
185 μL
Größe
50 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Allgemeine Beschreibung
Für Bruker-Instrumente mit 5 mm-Drehturbine. NMR-Röhrchen hat einen Probenkapillarschaft.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)