V4630
Anti-Vimentin antibody produced in goat
whole antiserum
Synonym(e):
Anti-F5H288
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
antigen 58 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
wide range, human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:20 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
western blot: 1:50 using HS-68 human foreskin cell extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VIM(7431)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable