Wichtige Dokumente
MABT821
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin-Beta-1 (CD29) Antikörper, Klon mAb13
clone mAb13, from rat
Synonym(e):
Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein IIa, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
mAb13, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
Allgemeine Beschreibung
Integrin beta-1 (UniProt: P05556; auch bekannt als Fibronektinrezeptor-Untereinheit beta, Glykoprotein IIa, GPIIA, VLA-4-Untereinheit beta, CD29) wird vom ITGB1-Gen (auch bekannt als FNRB, MDF2, MSK12) (Gen-ID: 3688) in Menschen kodiert. Integrin beta-1 ist ein Singlepass-Typ-I-Membranprotein, das sich mit einer der alpha-Untereinheiten verbinden kann, um als Rezeptor für Fibronektin und andere extrazelluläre Matrix-Proteine zu dienen. Integrin beta-1 erkennt die Sequenz R-G-D in vielen verschiedenen Liganden. Fünf Isoformen von Integrin beta-1, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden, wurden berichtet. Integrin beta-1 wird mit einem Signalpeptid (AS 1-20) synthetisiert, das anschließend abgespalten wird. Die reife Form hat eine extrazelluläre Domäne (AS 21-728), eine helikale Domäne (AS 729-751) und eine zytoplasmatische Region (AS 752-798). Isoform 1 von Integrin beta-1 wird weithin exprimiert und andere Isoformen werden generell mit einer eingeschränkteren Verteilung co-exprimiert Isoform 2 wird exprimiert in Haut, Leber, Skelettmuskulatur, Herzmuskel, Plazenta, Nabelschnurvenen-Endothelzellen, Neuroblastomzellen, Lymphomzellen, Hepatomzellen und Astrozytomzellen. Isoform 3 und Isoform 4 werden exprimiert in Muskulatur, Niere, Leber, Plazenta, Zervixepithel, Nabelschnurvenen-Endothelzellen, Fibroblastzellen, embryonale Nierenzellen, Thrombozyten und mehrere Blutzelllinien. Isoform 4 wird selektiv in peripheren T-Zellen exprimiert und Isoform 5 wird spezifisch in quergestreifter Muskulatur (Skelett- und Herzmuskel) exprimiert. Berichten zufolge hat Isoform 2 eine störende Wirkung auf Isoform 1, was einen dominanten negativen Effekt auf die Zelladhäsion und -migration (in-vitro) zur Folge hat.
Spezifität
Klon mAb13 ist spezifisch für den Nachweis der Beta-1-Untereinheit von menschlichem Integrin. Zielt auf ein Epitop innerhalb von 12 Aminosäuren in der N-terminalen Hälfte.
Immunogen
Fibronektinrezeptor (alphaV-beta1) aufgereinigt aus humaner Plazenta.
Anwendung
Anti-Integrin beta1 (CD29), Klon mAb13, Best.-Nr. MABT821, ist ein monoklonaler Ratten-Antikörper, der Integrin beta1 nachweist und für die Verwendung in der Immunzytochemie, Immunpräzipitation und in Inhibitionsstudien getestet wurde.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Inhibitionsanalyse: In Inhibitionsstudien wurde mit einer repräsentative Charge die Zelladhäsion blockiert (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75; Humphries, J.D., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(11):10234-43).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde beta1 (CD29 ) in Immunhistochemie-Anwendungen nachgewiesen (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75; Humphries, J.D., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(11):10234-43).
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Integrin beta1 (CD29 ) in Immunpräzipitations-Anwendungen nachgewiesen (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75).
Inhibitionsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Adhäsion von HT-1080-Zellen an Fibronektin-beschichteten Platten blockiert (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Kenneth M. Yamada, M.D., Ph.D., NIDCR, National Institutes of Health, Bethesda, MD USA).
Qualität
Mittels Immunzytochemie in A431-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500 wurde Integrin beta1 (CD29) in A431-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
88,42 kDa berechnet.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-Antikörper-IgG2a in PBS ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Takuya Kuwashiro et al.
International journal of molecular medicine, 42(2), 957-965 (2018-05-23)
Although interferon (IFN)‑based treatment of patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection is widely applied, treatment resistance is often observed in patients with advanced liver fibrosis. Given that the molecular mechanisms of IFN resistance in liver fibrosis remain elusive, the
Sydney E Greer et al.
Molecular biology of the cell, 35(4), ar49-ar49 (2024-01-31)
Spatial and temporal regulation of chondrocyte maturation in the growth plate drives growth of many bones. One essential event to generate the ordered cell array characterizing growth plate cartilage is the formation of chondrocyte columns in the proliferative zone via
Mattia Vitale et al.
Gels (Basel, Switzerland), 8(5) (2022-05-28)
Hydrogel biomaterials mimic the natural extracellular matrix through their nanofibrous ultrastructure and composition and provide an appropriate environment for cell-matrix and cell-cell interactions within their polymeric network. Hydrogels can be modified with different proteins, cytokines, or cell-adhesion motifs to control
Md Saimon Mia et al.
European journal of cell biology, 102(2), 151316-151316 (2023-04-22)
The expression of the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) is altered in multiple chronic kidney diseases like hypertension and renal fibrosis, where the signaling from the basal membrane proteins is critical for the development and progression of the various pathologies. Integrins
Ayan T Ray et al.
Development (Cambridge, England), 150(6) (2023-03-03)
Loss of FGF signaling leads to defects in salivary gland branching, but the mechanisms underlying this phenotype remain largely unknown. We disrupted expression of Fgfr1 and Fgfr2 in salivary gland epithelial cells and found that both receptors function coordinately in