Wichtige Dokumente
U7757
Anti-UCP-3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-SLC25A9
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:3,000 using protease-digested sections of human and mouse skeletal muscle.
western blot: 1:1,000 using extract of E. coli expressing UCP3
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UCP3(7352)
mouse ... Ucp3(22229)
rat ... Ucp3(25708)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2